Learn More
WTW™ Celda de conductividad estándar TetraCon™ 325-6
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,475 cm-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones de conductividad a profundidades de hasta 20 m |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 0°C a 90°C |
| Tipo | Celda de conductividad estándar |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 15,3 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 6 m |
| Material | Epoxi y grafito |
| Incluye | 4 electrodos, sensor de temperatura, cable de 6m de longitud y conector resistente al agua |
| Clasificación IP | IP68 |
| Modelo | TetraCon™ 325-6 |