Learn More
WTW™ Celda de conductividad estándar TetraCon™ 325-20
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10131631
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
20 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
10131631 20 m cada uno
1 options
Código de producto. 10131631
Marca: WTW™ 301974
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las celdas de medición de conductividad de uso universal de WTW establecen el estándar en la medición de conductividad. Su tecnología de 4 electrodos las hace insensibles a la contaminación, no se ven afectadas por los efectos de la polarización y por lo tanto son precisas y fiables en cualquier situación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Constante de celda 0,475 cm-1
Para utilizar con (aplicación) Para mediciones de conductividad a profundidades de hasta 20 m
Tipo Celda de conductividad estándar
Longitud del cable (métrico) 20 m
Material Carbono, epoxi
Incluye 4 electrodos, sensor de temperatura, cable de 20 m de longitud y conector resistente al agua
Modelo TetraCon™ 325-20