Learn More
WTW™ Celda de conductividad estándar TetraCon™ 325-10
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 0,475 cm-1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones de conductividad a profundidades de hasta 20 m |
| Tipo | Celda de conductividad estándar |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 15,3 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 10 m |
| Material | Epoxi y grafito |
| Incluye | 4 electrodos, sensor de temperatura, cable de 10m de longitud y conector resistente al agua |
| Modelo | TetraCon™ 325-10 |