Learn More
Tetrachloroethylene, Honeywell
Código de producto. 15661550 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
800 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
800 Kg
15661550 800 kg 800 Kg
15621550 1 L 1 litro
15631550 2.5 L 2.50 litro
15611550 10 L 10 litros
4 options
Código de producto. 15661550
Marca: Honeywell Research Chemicals 16211800KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethylene
Densidad 1.623g/mL at 25°C
Fórmula lineal CCl2=CCl2
Cantidad 800 kg
Número UN 1897
Beilstein 1361721
Nombre IUPAC tetracloroeteno
Densidad del vapor 5.83 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83g/mol
Presión de vapor 13mmHg (20°C), 19mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%