Learn More
Tetracloroetileno, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10397160 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
1 LT
10 LT
2.50 LT
500 ML
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10397160 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10254900 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
10676722 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10469803 10 L Tambor de plástico 10 LT
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10397160
Brand: Thermo Scientific Acros 138010025
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Tetracloroetileno, 99 %, C2Cl4, número CAS-127-18-4, ankilostin, dicloruro de carbono, eteno, tetracloro, tetracloruro de etileno, perc, percloretileno, percloroetileno, tetracloretileno, tetracloroeteno, tetracloroetileno, 2,5 l, 0,003 % máx. (NaOH), 98,5 % mín. (GC), 01, 187
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 127-18-4
Fórmula molecular C2Cl4
Peso molecular (g/mol) 165.82
Número MDL MFCD00000834
Clave InChI CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrachloroethylene, tetrachloroethene, perchloroethylene, perchlorethylene, perc, ethene, tetrachloro, tetrachlorethylene, ethylene tetrachloride, carbon dichloride, ankilostin
PubChem CID 31373
ChEBI CHEBI:17300
Nombre IUPAC 1,1,2,2-tetracloroeteno
SMILES ClC(Cl)=C(Cl)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrachloroethylene
Alcalinidad 0.003% max. (NaOH)
Punto de fusión -22.0°C
Densidad 1.6250g/mL
Punto de ebullición 120.0°C to 122.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Cl2C=CCl2
Índice de refracción 1.505
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 187
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Índice Merck 15, 9335
Gravedad específica 1.625
Información de solubilidad Solubility in water: 0.15g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether, oils, chloroform, and benzene
Viscosidad 0.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.83
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrachloroethylene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.