Learn More
Solución de fluoruro de tetrabutilamonio, 1 M en THF, contiene 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium fluoride |
| Nombre de nota | 1M Solution in THF, Containing ca 5% Water |
| CAS | 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5 |
| Fórmula molecular | C16H36FN |
| Fórmula lineal | [CH3(CH2)3]4NF |
| Número MDL | MFCD00011747 |
| Fieser | 04,477; 05,645; 07,353; 08,467; 09,444; 10,378; 11,499; 12,458; 14,293; 15,168; 17,363 |
| Densidad | 0.8870g/mL |
| Sinónimo | tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1 |
| Clave InChI | FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.