Learn More
Estannato de difluorotrifenilo y tetrabutilamonio, 95 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Reactivo de formación de enlace C-X, catalizador de transferencia de fase
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabutylammonium difluorotriphenyl stannate |
| Nombre de nota | 95% |
| CAS | 139353-88-1 |
| Punto de fusión | 187°C to 193°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C34H51F2NSn |
| Número MDL | MFCD00192465 |
| Mostrar más |