Learn More
Tetrabenazine-d6, MedChemExpress
Descripción
Tetrabenazine D6 is the deuterium labeled Tetrabenazine, which is a VMAT-inhibitor used for treatment of hyperkinetic movement disorder.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrabenazine-d6 |
| CAS | 1392826-25-3 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C19H21D6NO3 |
| Color | Off-White |
| Sinónimo | Ro 1-9569-d6 |
| SMILES | O=C1[C@H](CC(C)C)CN2CCC3=CC(OC([2H])([2H])[2H])=C(OC([2H])([2H])[2H])C=C3[C@@]2([H])C1 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular (g/mol) | 323.46 |
| Mostrar más |