Learn More
Sulfato de tetraaminopaladio(II), 99,9 % (base metálica), Pd 37,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7059596
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15426645 1 g 1 g
15436645 5 g 5 g
15446645 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15426645 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044956.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13601-06-4 | H12N4O4PdS | 270.6 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13601-06-4
Fórmula molecular H12N4O4PdS
Peso molecular (g/mol) 270.6
Número MDL MFCD09953444
Clave InChI WSPHQZJZSJENIO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tetraamminepalladium ii sulfate, palladium 2+ tetraamine sulfate, palladium 2+ sulfate-ammonia 1/1/4, palladium 2+ ion tetraamine sulfate
PubChem CID 18319394
Nombre IUPAC azano;paladio(2+);sulfato
SMILES N.N.N.N.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Pd+2]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetraamminepalladium (II) sulfate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.61
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 37,4 % min