Learn More
Benzoato de Tetra-n-hexilamonio, 85 % aprox., agua 10 % aprox., Thermo Scientific™
Código de producto. p-7028145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11430878 1 g 1 g
11440878 5 g 5 g
11450878 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11430878
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25291.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16436-29-6
Fórmula molecular C31H57NO2
Peso molecular (g/mol) 475.80
Número MDL MFCD00041982
Clave InChI PSEQWFPWQRZBOO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrahexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate, tetrahexylazanium benzoate, tetra-n-hexylammonium benzoate, 1-hexanaminium, n,n,n-trihexyl-, benzoate 1:1, tetrahexylazanium, thab, ammonium, tetrahexyl-, benzoate, ammonium, benzoate, tetrahexylazanium,benzoate
PubChem CID 85419
Nombre IUPAC tetrahexilazanio;benzoato
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-hexylammonium benzoate
Notas del porcentaje del ensayo agua ≈10 %
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.73
Porcentaje de pureza ∼85%