Learn More
Bromuro de tetra-n-butilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424213
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11424213
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10868.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3115-68-2 | C16H36BrP | 339.342 g/mol
Tetra-n-butylphosphonium bromide is used as a phase-transfer catalyst at high temperatures, at which nitrogen analogues tend to undergo elimination e.g. as catalyst for the dealkoxycarbonylation of malonates and β-keto esters by heating in stearic acid. used as an ionic liquid solvent in the regioselective O-alkylation of C/O ambident nucleophiles. It is a synthetic reagent used in proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de tetra-n-butilfosfonio se usa como catalizador de transferencia de fase a altas temperaturas, a las cuales los análogos de nitrógeno tienden a sufrir eliminación, por ejemplo, como el catalizador para la desalcoxicarbonilación de malonatos y ß-cetoésteres por calentamiento en ácido esteárico. utilizado como disolvente líquido iónico en la O-alquilación regioselectiva de nucleófilos ambidentes C/O. Es un reactivo sintético que se emplea en la investigación proteómica.
Solubilidad
Soluble en agua (70 g/100 ml)
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Es higroscópico en la naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3115-68-2
Fórmula molecular C16H36BrP
Peso molecular (g/mol) 339.342
Número MDL MFCD00011853
Clave InChI RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tetrabutylphosphonium bromide, tetra-n-butylphosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide, px 4b, tetra butyl phosphonium bromide, tetrabutylphosphoniumbromide, tetrabutylphosphanium bromide, tetrabutyl phosphonium bromide, phosphonium, tetrabutyl-, bromide 1:1, acmc-1clh3
PubChem CID 76564
Nombre IUPAC tetrabutilfosfomanio; bromuro
SMILES CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetra-n-butylphosphonium bromide
Punto de fusión 99°C to 103°C
Temperatura de inflamación 290°C (554°F)
Fórmula lineal [CH3(CH2)3]4PBr
Cantidad 100 g
Número UN UN3464
Beilstein 4160474
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water (70g/100 ml)
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.35
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetra-n-butylphosphonium bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Tetra-n-butylphosphonium bromide