missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TET1 Monoclonal Antibody (OTI8G6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17540693
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17540693 30 μL 30 microlitros
17520693 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17540693 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA802177S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TET1 Monoclonal antibody specifically detects TET1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)

Especificaciones

Antígeno TET1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Numb
N.º de referencia del gen P49757
Alias de gen 2510010B09Rik; AA517754; bA119F7.1; BB001228; CXXC finger 6; CXXC zinc finger 6; CXXC6; CXXC-type zinc finger protein 6; D10Ertd17e; KIAA1676; LCX; leukemia-associated protein with a CXXC domain; Methylcytosine dioxygenase TET1; mKIAA1676; MLL-TET1; RP11-119F7.1; Ten-eleven translocation 1 gene protein; ten-eleven translocation 1 gene protein homolog; ten-eleven translocation-1; tet methylcytosine dioxygenase 1; tet oncogene 1; Tet1; TET1 splice variant VP_DE4; TET1 splice variant VP_DE456; TET1-MLL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-365 of human NUMB produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8650
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.