missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TET1 Monoclonal Antibody (OTI8G6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17520693
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17520693 100 μL 100 microlitros
17540693 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17520693

Marca: Origene Technologies TA802177

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dioxygenase that specifically binds methylcytosine (5mC), a minor base in mammalian DNA found in repetitive DNA elements that is crucial for retrotransposon silencing and mammalian development. Catalyzes the conversion of methylcytosine (5mC) to 5-hydroxymethylcytosine (hmC). The clear function of 5-hydroxymethylcytosine (hmC) is still unclear but it may influence chromatin structure and recruit specific factors or may constitute an intermediate component in cytosine demethylation. 5-hydroxymethylcytosine (hmC) is present in ES cells and is enriched in the brain, especially in Purkinje neurons. May play a role in the fetal development of heart, lung and brain.

Especificaciones

Antígeno TET1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TET1
N.º de referencia del gen Q8NFU7
Alias de gen CXXC6, LCX, bA119F7.1
Símbolos de los genes TET1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-305 of human TET1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80312
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.