missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TET1 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30156529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30156529 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30156529 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP178966CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

TET1 Polyclonal antibody specifically detects TET1 in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Western Blot (Negative),ICC/IF (Negative)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TET1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot (Negative), ICC/IF (Negative)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen bA119F7.1, CXXC finger 6, CXXC6, CXXC6FLJ10839, FLJ41442, KIAA1676CXXC-type zinc finger protein 6, LCX, LCXEC 1.14.11.n2, Leukemia-associated protein with a CXXC domain, methylcytosine dioxygenase TET1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, ten-eleven translocation-1, tet oncogene 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide made to an internal portion of the human TET1 protein (between residues 1700 to 1800). [UniProt Q8NFU7]
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Epigenetics, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 80312
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Politique de confidentialité.