Learn More
Invitrogen™ Testosterone High Sensitivity Competitive ELISA Kit
Código de producto. 18001663
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. 18001663
Marca: Invitrogen™ EIATES
ELISA
Testosterone is a steroid hormone from the androgen group and is found in mammals, reptiles, birds, and other vertebrates. In mammals, testosterone is primarily secreted in the testes of males and the ovaries of females, although small amounts are also secreted by the adrenal glands. It is the principal male sex hormone and an anabolic steroid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervalo del ensayo 7.8 to 1000 pg/mL
Sensibilidad del ensayo 2.97 pg/mL
Conjugado HRP
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Fecal Extract, Plasma, Serum, Urine
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
CV interensayo <10%
CV intraensayo <6
Contenido del kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Antibody, HRP-Conjugated Detection Antibody, Assay Buffer Concentrate, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte HRP
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Fecal Extract 50 μL, Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Urine 50 μL
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Testosterone
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 2 h 30 min
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato