missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Testican 1/SPOCK1 Antibody [PerCP], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161702 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161702

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP333162PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Testican 1/SPOCK1 Polyclonal antibody specifically detects Testican 1/SPOCK1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Testican 1/SPOCK1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen FLJ37170, Protein SPOCK, sparc/osteonectin, cwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican) 1, SPOCKcwcv and kazal-like domains proteoglycan (testican)
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Testican 1/SPOCK1 (Uniprot#: Q08629; Met1-Trp439)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6695
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.