Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de cal sodada, sin borde, de pared fina
Código de producto. p-200009474 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 mL
10 mL
15 mL
19 mL
23 mL
25 mL
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
17981122 6 mL 75 mm 12 mm paquete de 1000
17961142 10 mL 100 mm 13 mm paquete de 1000
17941142 15 mL 100 mm 16 mm paquete de 1000
17921132 19 mL 125 mm 16 mm paquete de 1000
17931132 23 mL 150 mm 16 mm paquete de 1000
17911132 25 mL 160 mm 16 mm paquete de 1000
6 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17981122
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
  • Fabricados con vidrio sodocálcico
  • De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
  • Disponible con borde granulado o borde recto
  • Con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio sodocálcico
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 12 mm
Tipo de tapón No incluido
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 0.6 mm