Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo de cal sodada, sin borde, de pared media
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 mL
7 mL
10 mL
12 mL
18 mL
22 mL
23 mL
29 mL
35 mL
55 mL
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18 mm
24 mm
Unit Size:
paquete de 100
paquete de 1000
paquete de 50
Description
- La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
- Disponible con borde granulado o borde recto
- Con fondo redondo
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 22 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 16 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Grosor de pared | 0.9 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction