Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubos de ensayo con junta NS
Código de producto. 10694091
Click to view available options
Diámetro (métrico):
18 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10694091
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05700130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricado en vidrio. El tubo de ensayo Lenz Laborglasinstrumente™ con junta NS tiene el fondo redondo y un manguito NS y se utiliza para contener pequeñas cantidades de material para pruebas de laboratorio o experimentos.
  • Fondo redondo de vidrio
  • Con conector macho de PE o conector macho hexagonal hueco
  • Fabricado a partir de tubos DURAN™
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Closure Included Sí
Diámetro (métrico) 18 mm