Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de ensayo graduado con junta NS
Código de producto. p-7222585
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10018289
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05706003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con fondo redondo
  • Con toma NS
  • Con tapón de PE
  • Con báscula en esmalte de alto contraste
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)