Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, Boro 5.1, con borde rebordeado, pared delgada
Código de producto. p-200009475 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
21 mL
26 mL
Longitud (métrico):
130 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
17981132 21 mL 130 mm paquete de 100
17991112 26 mL 160 mm paquete de 100
2 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17981132
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 5.1
  • De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
  • Con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 21 mL
Longitud (métrico) 130 mm
Material Vidrio borosilicatado (5.1)
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 0.6 mm