Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, sin borde, de pared media
Código de producto. 17921142 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
12 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
32 mL
34 mL
53 mL
57 mL
112 mL
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
125 mm
130 mm
150 mm
150 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Diámetro (métrico):
12 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
17921142 32 mL 180 mm 18 mm paquete de 100
17981142 5 mL 75 mm 12 mm paquete de 100
17901142 12 mL 130 mm 14 mm paquete de 100
17991122 13 mL 100 mm 16 mm paquete de 100
15822295 17 mL 125 mm 16 mm paquete de 100
17951122 17 mL 130 mm 16 mm paquete de 100
15802285 21 mL 150 mm 16 mm paquete de 100
17931122 21 mL 160 mm 16 mm paquete de 100
17961132 27 mL 150 mm 18 mm paquete de 100
17941122 34 mL 150 mm 20 mm paquete de 100
17941152 53 mL 150 mm 24 mm paquete de 50
17931142 57 mL 150 mm 25 mm paquete de 50
17911142 112 mL 200 mm 30 mm paquete de 50
13 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17921142
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
  • Con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 32 mL
Longitud (métrico) 180 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 18 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 1.1 mm