Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado, pared media
Código de producto. p-200009476 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
53 mL
57 mL
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
15852285 3 mL 75 mm 10 mm paquete de 100
17921152 5 mL 75 mm 12 mm paquete de 100
17951132 13 mL 100 mm 16 mm paquete de 100
17941132 17 mL 125 mm 16 mm paquete de 100
17901152 21 mL 150 mm 16 mm paquete de 100
17961122 21 mL 160 mm 16 mm paquete de 100
17931152 27 mL 150 mm 18 mm paquete de 100
17911152 53 mL 150 mm 24 mm paquete de 50
17971122 57 mL 150 mm 25 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15852285
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para este trabajo se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
  • Con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Capacidad (métrico) 3 mL
Longitud (métrico) 75 mm
Material Vidrio de borosilicato
Cantidad 100/Paq.
Con reborde
Diámetro (métrico) 10 mm
Grosor de pared 1.0 mm