Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado, pared media
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
53 mL
57 mL
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Descripción
- La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para este trabajo se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
- Con fondo redondo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 57 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Forma | Cilíndrico |
| Esterilidad | No estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | No |
| Diámetro (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |
| Grosor de pared | 1.1 mm |