Learn More
Fisherbrand™ Tubos de ensayo, vidrio de borosilicato 3.3, con borde rebordeado, pared media
Código de producto. 17911152 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
5 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
53 mL
57 mL
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
17911152 53 mL 150 mm 24 mm paquete de 50
15852285 3 mL 75 mm 10 mm paquete de 100
17921152 5 mL 75 mm 12 mm paquete de 100
17951132 13 mL 100 mm 16 mm paquete de 100
17941132 17 mL 125 mm 16 mm paquete de 100
17901152 21 mL 150 mm 16 mm paquete de 100
17961122 21 mL 160 mm 16 mm paquete de 100
17931152 27 mL 150 mm 18 mm paquete de 100
17971122 57 mL 150 mm 25 mm paquete de 50
9 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17911152
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los tubos de ensayo con fondo redondo son artículos de vidrio de laboratorio cilíndricos universales que se utilizan, por ejemplo, para reacciones químicas, pretratamientos o para almacenar pequeñas cantidades de líquido.
  • La transferencia de sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, el inicio de nuevas reacciones es muy importante para el trabajo diario en el laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de pruebas y las muestras preliminares suelen llevarse a cabo en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se extraen.
  • Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
  • De paredes gruesas y por lo tanto mecánicamente muy resistente
  • Con fondo redondo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 53 mL
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Diámetro (métrico) 24 mm
Tipo de producto Tubo de ensayo
Grosor de pared 1.2 mm