Includes
6 Test Tubes/Box
- Disponibles en recuentos diferentes
- Disponibles en diferentes tamaños y diámetros
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubos de ensayo |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 26 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Digestores DK 20/26, DKL 42/26 y unidades de destilación UDK |
| Cantidad | 6 Tubes/ Box |