Learn More
BOLA Test Tubes
Código de producto. 10431302
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10431302
Marca: BOLA A18502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Test Tubes PFA, with screw cap made of PTFE
  • Round bottom
  • Non-porous Wall thickness 1 mm
  • PTFE screw cap
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 mL
Esterilidad Non-sterile
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Graduated No
Diámetro (métrico) 16 mm