Learn More
Grant Instruments™ Bandeja de tubos de ensayo para baños de agua con agitación Grant
Click to view available options
Tipo:
Bandeja de tubos de ensayo
Bandeja de tubos de ensayo/microtubos
Bandeja para matraces
Para utilizar con (equipo):
LSB12
LSB18
OLS26
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Incluye orificios roscados para utilizar abrazaderas para matraces o soportes para placas de pocillos profundos (=2 ml).Las bandejas de matraces Grant Instruments™ para los baños de agua con agitación Grant son compatibles con soportes de placas y gradillas SR o pueden usarse solos para acomodar bolsas y recipientes diferentes.
Bandeja de tubos de ensayo para baños de agua con agitación Grant
- TS12: Admite hasta 3 gradillas SR para el baño de agua con agitación modelo LSB12 Aqua Pro
- TS18: Admite hasta 5 gradillas SR para el baño de agua con agitación modelo LSB18 Aqua Pro
- TS26: Admite hasta 5 gradillas SR para el baño de agua con agitación modelo OLS26 Aqua Pro
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | LSB18 |
| Tipo | Bandeja de tubos de ensayo |
| Admite | Soporta hasta 3 gradillas SR. |
| Material | Acero inoxidable |