Learn More
Julabo™ Gradillas para tubos de ensayo para baños de circulación de calefactor abierto
Specifications
Specifications
| Descripción | Gradilla para tubos de ensayo |
| Para utilizar con (equipo) | Baño de agua con agitación SW22, SW23, TW12, TW20, TW8 |
| Admite | 21 tubos de ensayo de 30/31 mm de diámetro |
| Material | Acero inoxidable |