Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Código de producto. 11466358 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Admite:
10 tubos de 13 mm
17 tubos de 20 mm
21 tubos de 25 mm
26 tubos de 30 mm
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml
Tubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml
matriz, red, conjunto:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Matriz de 3 x 8
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Product Code. 11466358
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 30188
Only null left
Add to basket
Add to basket
Mezcle y combine estas gradillas para tubos de ensayo de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Mezcle y combine las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Todas las gradillas son compatibles con las plataformas de agitador MaxQ.
Las gradillas están disponibles en multitud de tamaños, matrices y colores. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Descripción Verde; de 26 a 30 mm; hilera de 3 x 8
matriz, red, conjunto Matriz de 3 x 8
Color Verde
Admite 26 tubos de 30 mm
Posiciones 24
Para utilizar con (equipo) Plataforma de agitador MaxQ™
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.