Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Código de producto. 11436358 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Admite:
10 tubos de 13 mm
17 tubos de 20 mm
21 tubos de 25 mm
26 tubos de 30 mm
Tubos de 1,5 mL
Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml
Tubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml
matriz, red, conjunto:
3 x 3
4 x 10
4 x 4
4 x 5
4 x 6
6 x 12
6 x 6
8 x 12
Matriz de 3 x 8
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color Admite matriz, red, conjunto unitSize
11436358 Rojo 10 tubos de 13 mm 6 x 6 cada uno
11719518 Azul Tubos de 1,5 mL 4 x 6 cada uno
11875820 Azul Tubos de 1,5 mL 8 x 12 cada uno
10174383 Rojo 10 tubos de 13 mm 6 x 12 cada uno
10794214 Naranja Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml 6 x 6 cada uno
10031913 Naranja Tubos de 14 a 16 mm, tubos de centrífuga de 15 ml 6 x 12 cada uno
11476358 Blanco 17 tubos de 20 mm 4 x 5 1 PCS
10417883 Blanco 17 tubos de 20 mm 4 x 10 cada uno
11486358 Azul 21 tubos de 25 mm 4 x 4 1 PCS
11426358 Azul 21 tubos de 25 mm 4 x 10 cada uno
11466358 Verde 26 tubos de 30 mm Matriz de 3 x 8 cada uno
11496358 Verde Tubos de 26 a 30 mm, tubos para centrífuga de 50 ml 3 x 3 cada uno
12 options
Código de producto. 11436358
Marca: Thermo Scientific™ 30181
Mezcle y combine estas gradillas para tubos de ensayo de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Mezcle y combine las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños y matrices para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Todas las gradillas son compatibles con las plataformas de agitador MaxQ.
Las gradillas están disponibles en multitud de tamaños, matrices y colores. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rojo; de 10 a 13 mm; matriz de 6 x 6
Color Rojo
Admite 10 tubos de 13 mm
Posiciones 36
Para utilizar con (equipo) Plataforma de agitador MaxQ™
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 6 x 6