Learn More
Nickel Electro™ Racks para tubos de ensayo
Código de producto. 11429529 Tienda Nickel-Electro Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (12 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 mm)
Tubos (31 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
11429529 Tubos (18 mm) cada uno
11449529 Tubos (31 mm) cada uno
12347483 Tubos (16 mm) cada uno
11409529 Tubos (12 mm) cada uno
4 options
Código de producto. 11429529
Marca: Nickel Electro™ 6873
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Personalice su gradilla para tubos de ensayo para adaptarse a una variedad de diámetros externos de tubos de ensayo. Las gradillas de tubos de ensayo Nickel Electro™ son de acero inoxidable no magnético y se suministran en envases planos listas para montarse.
  • Acero inoxidable
  • No magnética
  • Montaje fácil
  • Se puede desmontar para su limpieza y esterilización
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Admite Tubos (18 mm)
Material Acero inoxidable
Posiciones 18
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de diámetro externo de 18 mm
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 270 x 138 x 70 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 18 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo