Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de ensayo para baños de circulación con calentamiento Fisherbrand™
Código de producto. p-7228790 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
102 tubos de 0,5 mL
75 tubos de 1,5 mL
Tubos de 14 x 30 mm
Tubos de 23 x 24 mm
Tubos de 36 x 16 a 19 mm
Tubos de 65 x 10 a 13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
17581916 Tubos de 14 x 30 mm cada uno
17571916 Tubos de 23 x 24 mm cada uno
17561916 Tubos de 36 x 16 a 19 mm cada uno
17551916 Tubos de 65 x 10 a 13 mm cada uno
17591916 75 tubos de 1,5 mL cada uno
17501926 102 tubos de 0,5 mL cada uno
6 options
Código de producto. 17581916
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas gradillas para tubos de ensayo se adaptan a una gran variedad de tamaños y capacidades de los tubos.
  • Para su uso con diversos circuladores de inmersión calefactados y baños de circulación con calentamiento Fisherbrand™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Admite Tubos de 14 x 30 mm