Learn More
Julabo™ Rack para tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradillas de tubos de ensayo para baño de agua |
| Intervalo de temperatura | Hasta +100 °C |
| Material | Plástico de alta calidad |
| N.º de posiciones | 21 |
| Tamaño | 30 mm (Diám.) |