Learn More
Julabo™ Rack para tubos de ensayo
Click to view available options
N.º de posiciones:
21
30
42
60
90
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradillas de tubos de ensayo para baño de agua |
| Intervalo de temperatura | Hasta +100 °C |
| Material | Plástico de alta calidad |
| N.º de posiciones | 21 |
| Tamaño | 30 mm (Diám.) |