Learn More
Julabo™ Rack para tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Gradillas de tubos de ensayo para baños de agua |
| Material | Acero inoxidable |
| N.º de posiciones | 42 |
| Tamaño | 75 x 12/13 mm de diám. |
| Temperatura máxima (métrico) | Hasta +150 °C |