Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- Para usar con tubos de varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla para tubos de ensayo con estacionario de 21-25 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blue |
| Admite | Tubos (21 a 25 mm) |
| Material | Acero con revestimiento de PVC |
| Posiciones | 21 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | Yes, When Empty |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Modelo | Estático |
| Mostrar más |