Learn More
OHAUS™ Rack para tubos de ensayo
Código de producto. 15712539 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Posiciones:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (10 a 14 mm)
Tubos (14 a 16 mm)
Tubos (15 ml)
Tubos (16 a 20 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 a 20 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (21 a 25 mm)
Tubos (22 a 25 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Tubos (5 ml)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones Admite unitSize
15712539 35 Tubos (15 ml) cada uno
15722539 12 Tubos (5 ml) cada uno
15752529 17 Tubos (5 ml) cada uno
15742529 21 Tubos (21 a 25 mm) cada uno
15712529 21 Tubos (30 mm) cada uno
15702539 24 Tubos (22 a 25 mm) cada uno
15702529 24 Tubos (25 mm) cada uno
15732529 33 Tubos (16 a 20 mm) cada uno
15792529 35 Tubos (18 a 20 mm) cada uno
15792519 40 Tubos (20 mm) cada uno
15722529 48 Tubos (10 a 14 mm) cada uno
15782529 48 Tubos (14 a 16 mm) cada uno
15782519 60 Tubos (16 mm) cada uno
15772529 63 Tubos (10 a 13 mm) cada uno
15772519 90 Tubos (30 mm) cada uno
15 options
Código de producto. 15712539
Marca: OHAUS™ 30400119
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Gradilla para tubos de ensayo OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para usar con tubos de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradilla para tubos de ensayo de 15 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blue
Admite Tubos (15 ml)
Material Acero con revestimiento de PVC
Posiciones 35
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Tamaño 15 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 17,8 x 10,2 cm
Longitud (métrico) 12,70 cm
Longitud (imperial) 5,00 in
Anchura (imperial) 7,00 in
Altura (imperial) 4,00 in
Fondo (imperial) 5,00 in
Fondo (métrico) 12,70 cm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 1
Altura (métrico) 10,200 cm
matriz, red, conjunto 5 x 7
Anchura (métrico) 17,80 cm