Learn More
OHAUS™ Rack para tubos de ensayo
Código de producto. 15702539 Tienda Ohaus Productos
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Posiciones:
12
17
21
24
33
35
40
48
60
63
90
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (10 a 14 mm)
Tubos (14 a 16 mm)
Tubos (15 ml)
Tubos (16 a 20 mm)
Tubos (16 mm)
Tubos (18 a 20 mm)
Tubos (20 mm)
Tubos (21 a 25 mm)
Tubos (22 a 25 mm)
Tubos (25 mm)
Tubos (30 mm)
Tubos (5 ml)
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. Posiciones Admite unitSize
15702539 24 Tubos (22 a 25 mm) cada uno
15722539 12 Tubos (5 ml) cada uno
15752529 17 Tubos (5 ml) cada uno
15742529 21 Tubos (21 a 25 mm) cada uno
15712529 21 Tubos (30 mm) cada uno
15702529 24 Tubos (25 mm) cada uno
15732529 33 Tubos (16 a 20 mm) cada uno
15712539 35 Tubos (15 ml) cada uno
15792529 35 Tubos (18 a 20 mm) cada uno
15792519 40 Tubos (20 mm) cada uno
15722529 48 Tubos (10 a 14 mm) cada uno
15782529 48 Tubos (14 a 16 mm) cada uno
15782519 60 Tubos (16 mm) cada uno
15772529 63 Tubos (10 a 13 mm) cada uno
15772519 90 Tubos (30 mm) cada uno
15 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15702539
Brand: OHAUS™ 30400118
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Gradilla para tubos de ensayo OHAUS™ diseñada para sujetar los tubos en su lugar de forma segura.
  • Fabricadas en acero inoxidable
  • Para usar con tubos de varios tamaños
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Descripción Gradilla para tubos de ensayo de 22-25 mm de diámetro
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blue
Admite Tubos (22 a 25 mm)
Material Acero con revestimiento de PVC
Posiciones 24
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Tamaño 22 a 25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,7 x 1,8 x 10,2 cm
Longitud (métrico) 12,70 cm
Longitud (imperial) 5,00 in
Anchura (imperial) 7,00 in
Altura (imperial) 4,00 in
Fondo (imperial) 5,00 in
Fondo (métrico) 12,70 cm
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 10,200 cm
matriz, red, conjunto 4 x 6
Anchura (métrico) 17,80 cm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.