Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- Para usar con tubos de varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Gradilla para tubos de ensayo giratoria de 25 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Blue |
| Admite | Tubos (25 mm) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 24 |
| Forma | Rectangular |
| Apilables | No |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Modelo | Giratoria |
| Mostrar más |