Learn More
Velp Scientifica™ Rack para tubos de ensayo
Código de producto. 15359564 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
N.º de posiciones:
7
20
36
Admite:
20 tubos de 17 mm de diámetro
36 tubos de 11 mm de diámetro
7 tubos de 29 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. N.º de posiciones Admite unitSize
15359564 20 20 tubos de 17 mm de diámetro cada uno
15369564 36 36 tubos de 11 mm de diámetro cada uno
15368131 7 7 tubos de 29 mm de diámetro 1 PCS
3 options
Código de producto. 15359564
Marca: Velp Scientifica™ A00000092
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla para tubos de ensayo Velp Scientifica™ es un accesorio fundamental del baño de circulación abierta Velp Scientifica™ (OCB).
  • Completamente transparente para un control visual constante
  • Admite diversos tamaños de tubos de ensayo
Especificaciones
Descripción Rack para tubos de ensayo
Para utilizar con (equipo) OCB
Admite 20 tubos de 17 mm de diámetro
Material Policarbonato
N.º de posiciones 20