Learn More
Fisherbrand™ Mega Rack™ Clinical Tube Rack
GREENER_CHOICE
Código de producto. 14811442 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Posiciones:
120
216
Admite:
Tubos (10 ml), Tubos (16 mm)
Tubos (13 mm), Tubos (de 5 a 7 ml)
Diámetro de la abertura (métrico):
13 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 14811442
Marca: Fisherbrand™ HS24323E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea espacio y organización para laboratorios de alto rendimiento que requieren un gran espacio de almacenamiento para muestras. La gradilla de tubos clínicos Fisherbrand™ Mega Rack™ elimina la necesidad de múltiples gradillas para tubos.
  • Completamente ensamblada, polipropileno
  • Material resistente y ligero para facilitar el transporte
  • Identificación alfanumérica para la rápida localización y recuperación de los tubos
  • Coloque diferentes grupos de pruebas en una gradilla y elimine la necesidad de múltiples gradillas para tubos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (10 ml), Tubos (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 120
Forma Rectangular
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Tubos de 10 ml
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 337 x 267 x 91 mm
Longitud (métrico) 337 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Rack para tubos
Estantes 3 Tiers
Altura (métrico) 91 mm
matriz, red, conjunto 10 x 12
Anchura (métrico) 267 mm