Learn More
Heidolph™ Soporte de tubos de ensayo
Código de producto. p-200109629 Tienda Heidolph Instruments Productos
Click to view available options
Admite:
17 tubos de ensayo de 20 mm
Tubos de ensayo de 12 a 16 mm
Tubos de ensayo de 15 mL
Tubos de ensayo de 30 mm
Tubos de ensayo de 50 mL
Capacidad de tubos:
12 tubos de ensayo
14 tubos de ensayo
20 tubos de ensayo
5 tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 30274399
Marca: Heidolph™ 5490010000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Attachment or rack for holding test tubes.
Attachment or rack for holding test tubes.
Characteristics:
  • Autoclavable and dishwasher safe
  • Angle adjustment up to 90°
  • Attachment without foot part can be used as table frame
Options:
Stainless Steel Test Tube Holder:
  • Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 12 to 16 mm
  • Rack that holds 20 test tubes with a diameter of 17 to 20 mm
  • Rack that holds 12 test tubes with a diameter of 30 mm
Stainless Steel with Polypropylene Lining Test Tube Holder:
  • Rack that holds 14 test tubes with a capacity of 15 mL
  • Rack that holds 5 test tubes with a capacity of 50 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Tubos de ensayo de 12 a 16 mm
Capacidad de tubos 20 tubos de ensayo
Tipo de producto Tube Holder
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Hei-SHAKE 1000 or 2000 Series Shakers