Learn More
OHAUS™ Soporte de tubos de ensayo
Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Admite:
13 tubos de ensayo de 22 a 25 mm
18 tubos de ensayo de 19 a 21 mm
20 tubos de ensayo de 15 a 18 mm
34 tubos de ensayo de 12 a 13 mm
4 tubos de ensayo de 26 a 29 mm
52 Microtubos de 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Usar con mezclador de vórtice de servicio pesado
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 13 tubos de ensayo de 22 a 25 mm |
| Tamaño del tubo | Entre 22 y 25 mm |
| Tipo de producto | Inserto de espuma |
| Material | Espuma |
| Descripción | Inserto de espuma para 13 tubos de 22-25 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador vórtex |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |