Learn More
OHAUS™ Soporte de tubos de ensayo
Código de producto. 15732639 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
13 tubos de ensayo de 22 a 25 mm
18 tubos de ensayo de 19 a 21 mm
20 tubos de ensayo de 15 a 18 mm
34 tubos de ensayo de 12 a 13 mm
4 tubos de ensayo de 26 a 29 mm
52 Microtubos de 0,5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15732639 20 tubos de ensayo de 15 a 18 mm cada uno
15782629 52 Microtubos de 0,5 mL cada uno
15742639 18 tubos de ensayo de 19 a 21 mm cada uno
15752639 13 tubos de ensayo de 22 a 25 mm cada uno
15762639 4 tubos de ensayo de 26 a 29 mm cada uno
15722639 34 tubos de ensayo de 12 a 13 mm cada uno
6 options
Código de producto. 15732639
Marca: OHAUS™ 30400221
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcla manos libres diseñada para encajar en el mezclador de vórtice de servicio pesado. Se fija fácilmente a la parte superior de la mezcladora y se asegura magnéticamente.
  • Usar con mezclador de vórtice de servicio pesado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite 20 tubos de ensayo de 15 a 18 mm
Tamaño del tubo 15 a 18 mm
Tipo de producto Inserto de espuma
Material Espuma
Descripción Inserto de espuma para 20 tubos de 15-18 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador vórtex
Cantidad de embalaje 1 unidad