Learn More
Biochrom Soporte para celdas de tubos de ensayo para espectrofotómetros Novaspec III+ y Novaspec Pro
Descripción
- Portacubetas para tubos de ensayo
- Para su uso con espectrofotómetros Biochrom Novaspec III+ y Novaspec Pro
Especificaciones
Especificaciones
| Compatibilidad | Espectrofotómetros Novaspec III+ y Novaspec Pro |
| Tipo | Portaceldas para tubos de ensayo |
| Desechables | Reusable |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros Biochrom™ Novaspec III+ y Novaspec Pro |
| Admite | Tubos de ensayo de 10 a 18 mm de diámetro |
| Forma | Cilíndrico |