Learn More
Kartell™ Test Tube Caps
Código de producto. 10182181
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
10,5 mm
14 mm
22 mm
33 mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo de 12 mm
Tubos de ensayo de 16 mm
Tubos de ensayo de 24 mm de diámetro
Tubos de ensayo de 35 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10182181 14 mm Tubos de ensayo de 16 mm paquete de 100
10749651 10,5 mm Tubos de ensayo de 12 mm 100 PCS
10737721 22 mm Tubos de ensayo de 24 mm de diámetro 100 PCS
10254331 33 mm Tubos de ensayo de 35 mm de diámetro 100 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10182181 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0065100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de contaminación y derrames de las muestras con un tapón de polietileno. Los tapones para tubos de ensayo Kartell™ están especialmente diseñados para adaptarse a tubos de ensayo tanto de vidrio como de plástico.
  • Hecho de PE
  • Diseñado para adaptarse a tubos de ensayo de plástico o vidrio
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE/IVD
Diámetro exterior (métrico) 14 mm
Material Polietileno
Color Natural
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo de 16 mm