Learn More
Kartell™ Tapones Plastilab™ para tubos de ensayo
Código de producto. p-8005890
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
14,5 mm
16 mm
28 mm
38 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10346301 14,5 mm paquete de 100
10356301 16 mm 100 PCS
10316351 28 mm 100 PCS
12697805 38 mm 100 PCS
4 options
Código de producto. 10346301
Marca: Kartell™ 0065200
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a tubos de ensayo de plástico o vidrio.
  • Fabricados en polietileno
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Diámetro exterior (métrico) 14,5 mm
Tipo de producto Tapón para tubos de ensayo