Learn More
Pinnacle Brush™ Cepillos para tubos de ensayo
Código de producto. p-8000737
Change view
Click to view available options
Bristle Material:
Fibra
Nailon
Diámetro de la cerda (métrico):
11 mm
28 mm
29mm
Para utilizar con (equipo):
Tubos de ensayo
Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Bristle Material Diámetro de la cerda (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
12871954 Fibra 29mm Tubos de ensayo -
12861954 Fibra 11 mm Tubos de ensayo -
12891954 Nailon 28 mm Tubos de ensayo de 16 a 25 mm de diámetro paquete de 10
3 options
Código de producto. 12871954
Marca: Pinnacle Brush™ T665
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso.Los cepillos para tubos de ensayo Pinnacle Brush™ se suministran en paquetes de 10.
Excelente para limpiar tubos de ensayo estrechos y otros instrumentos de difícil acceso.Los cepillos para tubos de ensayo Pinnacle Brush™ se suministran en paquetes de 10.
  • Con asas de alambre de acero galvanizado
  • Con extremo en forma de ventilador
  • Con puntas de cerdas o nailon
  • Disponible para diferentes diámetros de tubos
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo para tubos de ensayo
Bristle Material Fibra
Material del mango Cable de acero
Tipo de punta Extremo en forma de ventilador
Color Blanco
Diámetro (métrico) 3.2 cm
Diámetro de la cerda (métrico) 29mm
Para utilizar con (equipo) Tubos de ensayo
Longitud (métrico) 120 mm
Longitud del cepillo (métrico) 6 cm
Longitud del mango (métrico) 16 cm
Cantidad Paquete de 10
Tamaño Brush Circumference: 10 cm