Descripción
- Requiere accesorio universal VG 3,3
- Facilita el Vortexing multitubo
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 8 frascos de reactivos de vidrio de 16 mm |
| Tamaño del tubo | 16 mm |
| Tipo de producto | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
| Descripción | Conexión del adaptador del tubo de ensayo |
| Modelo | Modelo VG 3.34 |
| Para utilizar con (equipo) | Accesorio universal VG 3.3, Vortexer, |
| N.º de posiciones | 8 |
| Es necesaria | Accesorio universal VG 3.3 |